Learn More
4-tert-Butylphenol, 99%
Codice prodotto. 11442578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
10 kg
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442578 500 g 500g
11452578 2500 g 2500g
11462578 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11442578 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15871.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150.221 g/mol
4-tert-butylphenol on condensation with formaldehyde gives calix[5]arene which is used in enzyme mimetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-tert-butylphenol on condensation with formaldehyde gives calix[5]arene which is used in enzyme mimetics.
Solubility
Soluble in water. [8.7 g/L (20°C)]
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-54-4
Formula molecolare C10H14O
Numero MDL MFCD00002367
InChI Key QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
IUPAC Name 4-tert-butylphenol
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylphenol
Punto di fusione 97°C to 101°C
Densità 0.908
Punti di ebollizione 236°C to 238°C
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 500 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1817334
Indice di Merck 14,1585
Informazioni di solubilità Soluble in water. [8.7g/L (20°C)]
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Molecular Weight (g/mol) 150.221
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-tert-Butylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylphenol