Learn More
4-tert-Butylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-tert.-Butylphenol |
| CAS | 98-54-4 |
| Formula molecolare | C10 H14 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Phenol, p-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 4-tert-Butylphenol, B 110666, Butylphen, NSC 3697, PTBP, p-tert-Butylphenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-tert-butylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.22 |
| Peso formulazione | 150.1045 |