Learn More
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10616470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616470 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10616470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432861000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 63488-10-8 | C10H13BrMg | 237.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
CAS 63488-10-8, 60-29-7
CAS min. % 42.36, 53.19
CAS max % 46.82, 57.64
Colore Brown to Yellow
Densità 1.0650g/mL
Punto d'infiammabilità −22°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C10H13BrMg
Formula lineare (CH3)3CC6H4MgBr
Numero MDL MFCD00013244
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.065
Sinonimo 4-tert-butylphenylmagnesium bromide, 4-t-butylphenylmagnesium bromide, bromo 4-tert-butylphenyl magnesium, magnesium, bromo 4-1,1-dimethylethyl phenyl, 4-tert-butylphenylmagnesium bromide solution, yecfwfoeqlavnh-uhfffaoysa-m, 4-tert-butylphenyhnagnesium bromide, 4-tert.-butylphenylmagnesium bromide, 4-tert-butylphenyl magnesium bromide, 4-tert butyl phenyl magnesium bromide, grignard reagent
InChI Key YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC Name magnesium;tert-butylbenzene;bromide
Molecular Weight (g/mol) 237.42
PubChem CID 4608371
Peso formulazione 237.42
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.