Learn More
4-tert-Butylstyrene, 94%, stab. with 50 ppm 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 11318765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318765 100 mL 100mL
11328765 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318765 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12356.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1746-23-2 | C12H16 | 160.26 g/mol
4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Store in the dark. Protect from heat. Incompatible with heat, light, free radical initiators, UV radiation. Do not store together.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1746-23-2
Formula molecolare C12H16
Molecular Weight (g/mol) 160.26
Numero MDL MFCD00065126
InChI Key QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylstyrene, p-tert-butylstyrene, p-t-butylstyrene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenyl, styrene, p-tert-butyl, unii-9pct9cbw0v, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenylbenzene, 9pct9cbw0v, 1-tert-butyl-4-vinylbenzene, 4-t-butyl styrene
PubChem CID 15627
IUPAC Name 1-tert-butyl-4-ethenylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C
Specifications
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylstyrene
Nota nome stabilized with 50ppm 4-tert-butylcatechol
Punto di fusione -38°C
Densità 0.884
Punti di ebollizione 219°C
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Indice di rifrazione 1.525
Quantità 100 mL
Beilstein 1903714
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 94%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-tert-Butylstyrene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylstyrene