Learn More
4-tert-Butylstyrene, 94%, stab. with 50 ppm 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 11328765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328765 500 mL 500mL
11318765 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328765 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12356.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1746-23-2 | C12H16 | 160.26 g/mol
4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Store in the dark. Protect from heat. Incompatible with heat, light, free radical initiators, UV radiation. Do not store together.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1746-23-2
Formula molecolare C12H16
Molecular Weight (g/mol) 160.26
Numero MDL MFCD00065126
InChI Key QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylstyrene, p-tert-butylstyrene, p-t-butylstyrene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenyl, styrene, p-tert-butyl, unii-9pct9cbw0v, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenylbenzene, 9pct9cbw0v, 1-tert-butyl-4-vinylbenzene, 4-t-butyl styrene
PubChem CID 15627
IUPAC Name 1-tert-butyl-4-ethenylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylstyrene
Nota nome stabilized with 50ppm 4-tert-butylcatechol
Punto di fusione -38°C
Densità 0.884
Punti di ebollizione 219°C
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Indice di rifrazione 1.525
Quantità 500 mL
Beilstein 1903714
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 94%