Learn More
4-tert-Pentylphenol, 99%
Codice prodotto. 11499986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499986 50 g 50g
11409996 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20939.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-46-6 | C11H16O | 164.248 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-46-6
Formula molecolare C11H16O
Molecular Weight (g/mol) 164.248
Numero MDL MFCD00002369
InChI Key NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
PubChem CID 6643
ChEBI CHEBI:35096
IUPAC Name 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Pentylphenol
Punto di fusione 88°C to 89°C
Punti di ebollizione 254°C to 256°C
Quantità 50 g
Numero UN UN2430
Indice di Merck 14,7142
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 99%