Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10772394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772394 1 g Amber Glass Bottle 1g
10435305 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10772394 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52414DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 917483-71-7
Formula molecolare C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.246
Numero MDL MFCD09064968
InChI Key CCIFXNITZHWCRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 4-oxan-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 4-oxan-4-yl oxy aniline, 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-pyran-4-yloxy-phenylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine
PubChem CID 24229526
IUPAC Name 4-(oxan-4-yloxy)aniline
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 97%