Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10265954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10265954 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10377823 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10265954 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52401CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 851048-51-6
Formula molecolare C12H14O4
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Numero MDL MFCD09025874
InChI Key MPNYLYRGNCZFFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229519
IUPAC Name 4-(oxan-4-yloxy)benzoic acid
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, 4-oxan-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 4-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoicacid, benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
Peso formulazione 222.24
Percent Purity 97%