Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10452864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10452864 1 g 1g
10377264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10452864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52416DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 884507-34-0
Formula molecolare C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.241
Numero MDL MFCD09025875
InChI Key ITXQSYHCKPGZLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yloxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzonitrile, 4-oxan-4-yl oxy benzonitrile, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 24229527
IUPAC Name 4-(oxan-4-yloxy)benzonitrile
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 97%