Learn More
[4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10597684 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10597684 1 g Amber Glass Bottle 1g
10360774 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10597684 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC52413DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 864266-61-5
Formula molecolare C12H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 207.273
Numero MDL MFCD09064967
InChI Key QPNQGXQLNABWSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzylamine, 4-4-aminomethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy
PubChem CID 24229525
IUPAC Name [4-(oxan-4-yloxy)phenyl]methanamine
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.27
Percent Purity 97%