Learn More
4-Thiazolecarboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15562293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15562293 5 g 5g
15552293 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15562293 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443970050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3973-08-8 | C4H3NO2S | 129.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3973-08-8
Formula molecolare C4H3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 129.14
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Thiazolecarboxylic acid
Punto di fusione 195.0°C to 199.0°C
Perdita all'essiccatura 3% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Sinonimo 1,1,4,4-tetraethoxy-2-butyne, 2-butyne,1,1,4,4-tetraethoxy
InChI Key QJVVNQLFPMBGLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C#CC(OCC)OCC)OCC
IUPAC Name 1,1,4,4-tetraethoxybut-2-yne
PubChem CID 2724486
Peso formulazione 129.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Thiazolecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.