Learn More
4-Thiazolecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30457092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457092 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3441951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Thiazolecarboxylic Acid
CAS 3973-08-8
Formula molecolare C4 H3 N O2 S
Quantità 1 g
Sinonimo 1,3-Thiazole-4-carboxylic Acid, NSC 195467
InChI Formula InChI=1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cscn1
IUPAC Name 1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 129.14
Peso formulazione 128.9884