Learn More
4-Thiazolecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Thiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 3973-08-8 |
| Formula molecolare | C4 H3 N O2 S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1,3-Thiazole-4-carboxylic Acid, NSC 195467 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1cscn1 |
| IUPAC Name | 1,3-thiazole-4-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 129.14 |
| Peso formulazione | 128.9884 |