Learn More
4-(thien-2-ylmethyl)aniline, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10707505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10707505 1 g Amber Glass Bottle 1g
10275474 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10707505 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC70614DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 129136-65-8
Formula molecolare C11H11NS
Molecular Weight (g/mol) 189.276
InChI Key PIJZLXNJWCKMSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thien-2-ylmethyl aniline, 4-thiophen-2-ylmethyl aniline, 4-thiophen-2-yl methyl aniline, 4-2-thienylmethyl phenylamine
PubChem CID 20063869
IUPAC Name 4-(thiophen-2-ylmethyl)aniline
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Thien-2-ylmethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 189.28
Percent Purity 95%