Learn More
4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10357254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10357254 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10706925 1 g Amber Glass Bottle 1g
10215954 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10357254 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC70601CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1002727-90-3
Formula molecolare C12H10O2S
Molecular Weight (g/mol) 218.27
InChI Key OAIBKSRZDOMJKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thien-2-ylmethyl benzoic acid, 4-2-thienylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 20038987
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 218.27
Percent Purity 97%