Learn More
4-(thien-2-ylmethyl)benzylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10595184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10595184 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10256004 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10595184 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC70663CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 1112459-82-1
Formula molecolare C12H14ClNS
Molecular Weight (g/mol) 239.761
Numero MDL MFCD12198118
InChI Key BRDMSBXGZSSVJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thien-2-ylmethyl benzylamine hydrochloride, 4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-2-thienylmethyl phenyl methylamine, chloride, 4-thien-2-ylmethyl phenyl methylamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811053
IUPAC Name [4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Thien-2-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 239.77
Percent Purity 97%