Learn More
(4-thien-2-ylphenyl)methanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10630315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10630315 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10493013 1 g Amber Glass Bottle 1g
10112884 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10630315 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12009CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Identificatori chimici
CAS 81443-44-9
Formula molecolare C11H10OS
Molecular Weight (g/mol) 190.26
InChI Key KHZSWSHUIYOMSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thien-2-ylphenyl methanol, 4-thiophen-2-yl phenyl methanol, thiophene,2-4-methylphenyl, benzenemethanol, 4-2-thienyl, 4-thien-2-yl-phenyl methanol, pubchem24308, 4-2-thienyl benzyl alcohol, 4-thien-2-yl benzyl alcohol, 4-2-thienyl phenyl methanol
PubChem CID 2795254
IUPAC Name (4-thiophen-2-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (4-thien-2-ylphenyl)methanol
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 190.26
Percent Purity 97%