Learn More
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10745425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10745425 1 g Amber Glass Bottle 1g
10432644 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10322305 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10745425 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62201DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 880166-18-7
Formula molecolare C10H12O3S
Molecular Weight (g/mol) 212.26
Numero MDL MFCD09817516
InChI Key VWYOZQWRYINSBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thiophen-2-yl oxane-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-thiophen-2-yl oxan-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 19066254
SMILES OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 4-(thiophen-2-yl)oxane-4-carboxylic acid
Peso formulazione 212.27
Percent Purity 97%