Learn More
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10586334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10586334 1 g Amber Glass Bottle 1g
10367734 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10586334 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62209DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 906352-94-1
Formula molecolare C10H14O2S
Molecular Weight (g/mol) 198.28
Numero MDL MFCD09879932
InChI Key JHVRUEHWCGLJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 24229668
IUPAC Name [4-(thiophen-2-yl)oxan-4-yl]methanol
SMILES OCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 198.28
Percent Purity 97%