Learn More
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 352.47 |
| Percent Purity | 97% |