Learn More
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10133624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10133624 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10367573 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10133624 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62213CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 906422-74-0
Formula molecolare C10H15NOS
Molecular Weight (g/mol) 197.296
Numero MDL MFCD09817518
InChI Key LBEBHUWSRFXHQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl amine, 4-aminomethyl-4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine
PubChem CID 24229669
IUPAC Name (4-thiophen-2-yloxan-4-yl)methanamine
SMILES C1COCCC1(CN)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 197.3
Percent Purity 97%