Learn More
4-(Thien-3-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15229686 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15229686 5 g 5g
15219686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15229686 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 29886-64-4
Formula molecolare C11H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 204.25
InChI Key FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
IUPAC Name 4-thiophen-3-ylbenzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Thien-3-yl)benzoic acid
Punto di fusione 281.0°C to 283.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 204.25
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Thien-3-yl)benzoic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.