Learn More
(4-Thien-3-ylphenyl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | (4-Thien-3-ylphenyl)methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Sinonimo | 4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol |
Peso formulazione | 190.27 |
Percent Purity | 97% |