Learn More
(4-Thien-3-ylphenyl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10002224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10002224 5 g 5g
10672885 250 mg 250mg
10042174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10002224 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48709DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 160278-20-6
Formula molecolare C11H10OS
Molecular Weight (g/mol) 190.26
Numero MDL MFCD06203084
InChI Key KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15186379
IUPAC Name (4-thiophen-3-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Thien-3-ylphenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
Peso formulazione 190.27
Percent Purity 97%