Learn More
(4-Thien-3-ylphenyl)methylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10307264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10307264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10307264 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48713DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Thien-3-ylphenyl)methylamine
CAS 876317-18-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C11H11NS
Numero MDL MFCD08271959
Quantità 1 g
Sinonimo 4-thien-3-ylphenyl methylamine, 4-thiophen-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,4-3-thienyl, 1-4-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 4-thien-3-yl benzylamine, 4-thiophen-3-yl benzylamine, 4-3-thienyl phenyl methylamine, 4-thiophen-3-ylphenyl methanamine, 4-thien-3-yl phenyl methylamine
InChI Key QTXFTOUAVPVJMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSC=C2
IUPAC Name (4-thiophen-3-ylphenyl)methanamine
Molecular Weight (g/mol) 189.276
PubChem CID 18525830
Peso formulazione 189.28
Percent Purity 97%