Learn More
4-Thioanisolemagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10061024 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10061024 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10061024 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399071000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18620-04-7 | C7H7BrMgS | 227.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Thioanisolemagnesium bromide
Nota nome 0.5M solution in THF
CAS 18620-04-7, 109-99-9
CAS min. % 9.43, 85.86
CAS max % 14.14, 90.57
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9650g/mL
Punto d'infiammabilità <−17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C7H7BrMgS
Formula lineare CH3SC6H4MgBr
Numero MDL MFCD00672010
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.965
Sinonimo 4-thioanisolemagnesium bromide, 4-methylthio phenylmagnesium bromide, 4-thioanisolemagnesium bromide solution, ssvqcusljvvrca-uhfffaoysa-m, 4-methylsulfanylphenylmagnesium bromide, 4-methylthio phenyl magnesium bromide, 4-methylsulfanyl-phenylmagnesium bromide, magnesium,bromo 4-methylthio phenyl, 4-thioanisolemagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-thioanisolemagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
InChI Key SSVQCUSLJVVRCA-UHFFFAOYSA-M
SMILES CSC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC Name magnesium;methylsulfanylbenzene;bromide
Molecular Weight (g/mol) 227.40
PubChem CID 10857186
Peso formulazione 227.4
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Thioanisolemagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.