Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Thiouracil, 97%
Codice prodotto. 10058981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10058981 1 g Bottiglia in vetro 1g
10560754 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10058981 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 359930010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 591-28-6 | C4H4N2OS | 128.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-28-6
Formula molecolare C4H4N2OS
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Numero MDL MFCD00090842
InChI Key OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-thiouracil, 2-hydroxy-4 1h-pyrimidinethione, 4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-mercaptopyrimidine, uracil, 4-thio, 4-mercaptopyrimidin-2-ol, 4-sulfanylpyrimidin-2-ol, 2-hydroxy-4-thiopyrimidine, 2 1h-pyrimidinone, 3,4-dihydro-4-thioxo, 2 1h-pyrimidinone, 4-mercapto-9ci
PubChem CID 2734394
IUPAC Name 4-sulfanylidene-1H-pyrimidin-2-one
SMILES O=C1NC=CC(=S)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Thiouracil
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 295°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 128.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Thiouracil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.