Learn More
4-Thiouracil, TRC
Codice prodotto. 30012899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012899 1 g 1g
30008076 5 g 5g
30009372 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012899 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3754051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-28-6
Formula molecolare C4 H4 N2 O S
Molecular Weight (g/mol) 128.152
Sinonimo 3,4-Dihydro-4-thioxo-2(1H)-pyrimidinone, 2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidine, 4-Thiopyrimidin-2-one, NSC 43288;
IUPAC Name 4-sulfanylpyrimidin-2-ol
SMILES Oc1nccc(S)n1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Thiouracil
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4N2OS/c7-4-5-2-1-3(8)6-4/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Peso formulazione 128.004
Percent Purity >95%