Learn More
R&D Systems™ 4-Thiouridine
Codice prodotto. 18749776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18749776 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18749776 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7005/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.23€
    267.75€ / 25mg
    Risparmia 27.48€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Photoreactive uridine analog for RNA sequencing
4-Thiouridine is a photoreactive uridine analog for RNA sequencing (RNA seq) and thiol(SH)-linked alkylation for the metabolic sequencing of RNA (SLAM seq). Used as a crosslinker to identify RNA binding proteins. Is incorporated into newly transcribed RNA and can be used to track RNA from synthesis to degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Thiouridine
CAS 13957-31-8
Quantità 25 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C9H12N2O5S
Purezza 98%