Learn More
4-Thiouridine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Thiouridine |
| CAS | 13957-31-8 |
| Formula molecolare | C9 H12 N2 O5 S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Thiouridine, NSC 518132 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(13)7(14)8(16-4)11-2-1-5(17)10-9(11)15/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,15,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=O |
| IUPAC Name | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-sulfanylidenepyrimidin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.27 |
| Peso formulazione | 260.0467 |