Learn More
4-Tolylhydrazine Monohydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30452429
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452429 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452429 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT53661010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Tolylhydrazine Monohydrochloride
CAS 637-60-5
Formula molecolare C7H11ClN2
Quantità 10 g
Sinonimo (4-Methylphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (4-Methylphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Hydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Monohydrochloride, N-(4-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, p-Methylphenylhydrazine GHydrochloride, p-Tolylhydrazine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-2-4-7(9-8)5-3-6;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccc(NN)cc1
IUPAC Name (4-methylphenyl)hydrazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 158.63
Peso formulazione 158.0611