Learn More
4-Tolylsulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30132574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132574 10 g 10g
17944595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT53663010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-55-3
Formula molecolare C7 H9 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 171.22
Sinonimo (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Tolbutamide Imp. A (EP), Gliclazide Imp. A (EP), Benzenesulfonamide, 4-methyl- (9CI, ACI), 4-Methylbenzenesulfonamide (ACI), p-Toluenesulfonamide (8CI), 4-Methylbenzene-1-sulfonamide, 4-Methylbenzensulfonamide, 4-Methylphenylsulfonamide, 4-Tolylsulfonamide, GWA 101, NSC 9908, p-Methylbenzenesulfonamide, p-Tolylsulfonamide, p-Tosylamide, Plasticizer 15, Toluene-4-sulfonamide, Tolylsulfonamide, Topcizer 1S, Tosylamide, Uniplex 173
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonamide
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Peso formulazione 171.0354
Percent Purity >95%