Learn More
4' '-trans-Hydroxy Cilostazol, TRC
Codice prodotto. 30138199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138199 50 mg 50mg
30136065 25 mg 25mg
30005213 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH91830050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87153-04-6
Formula molecolare C20 H27 N5 O3
Molecular Weight (g/mol) 385.46
Sinonimo 4' '-Trans-Hydroxy Cilostazol
IUPAC Name 6-[4-[1-(4-hydroxycyclohexyl)tetrazol-5-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMILES O[C@@H]1CC[C@H](CC1)n2nnnc2CCCCOc3ccc4NC(=O)CCc4c3
Specifica
Materiale o nome chimico 4' '-trans-Hydroxy Cilostazol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H27N5O3/c26-16-7-5-15(6-8-16)25-19(22-23-24-25)3-1-2-12-28-17-9-10-18-14(13-17)4-11-20(27)21-18/h9-10,13,15-16,26H,1-8,11-12H2,(H,21,27)/t15-,16-
Peso formulazione 385.2114