Learn More
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid, 97+%
Codice prodotto. 11398315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398315 1 g 1g
11308325 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398315 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10242.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 58808-59-6 | C9H5F3O3 | 218.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58808-59-6
Formula molecolare C9H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 218.131
Numero MDL MFCD00052340
InChI Key WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoroacetyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoroacetyl benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl, 4-2,2,2-trifluoro-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl-9ci, 4-carboxy-a,a,a-trifluoroacetophenone, pubchem13997, acmc-1atst, 4-trifluoroacetylbenzoic acid, labotest-bb lt00454127
PubChem CID 143579
IUPAC Name 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Punto di fusione 177°C to 179°C
Quantità 1 g
Beilstein 2728778
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 218.13
Percent Purity ≥97%