Learn More
4-(Trifluoroacetyl)toluene, 97%
Codice prodotto. 11388795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388795 5 g 5g
11378795 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388795 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12424.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 394-59-2 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 394-59-2
Formula molecolare C9H7F3O
Molecular Weight (g/mol) 188.149
Numero MDL MFCD00052338
InChI Key DYILUJUELMWXAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoroacetyl toluene, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl ethanone, 4'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolylethanone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethanone, 2,2,2-trifluoro-4'-methylacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl-ethanone, 4-trifluoroacetyltoluene, acmc-209j5m
PubChem CID 136237
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoroacetyl)toluene
Punti di ebollizione 70°C to 72°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.47
Quantità 5 g
Beilstein 1870406
Peso formulazione 188.15
Percent Purity 97%