Learn More
4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10321240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10321240 5 g Bottiglia in vetro 5g
10058369 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10321240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 306230050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 85013-98-5
Formula molecolare C9H7F3O2
Molecular Weight (g/mol) 204.15
Numero MDL MFCD00042404
InChI Key MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
PubChem CID 522821
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.2780g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C to 102.0°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3OC6H4COCH3
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.278
Peso formulazione 204.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.