Learn More
4-(Trifluoromethoxy)aniline, 98%
Codice prodotto. 11453427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453427 5 g 5g
11463427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11453427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17208.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 461-82-5 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 461-82-5
Formula molecolare C7H6F3NO
Molecular Weight (g/mol) 177.126
Numero MDL MFCD00041314
InChI Key XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 600848
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Densità 1.31
Punti di ebollizione 73°C to 75°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C (178°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.463
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2090209
Peso formulazione 177.13
Percent Purity 98%