Learn More
4-(Trifluoromethoxy)aniline, TRC
Codice prodotto. 30135856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135856 250 g 250g
30132861 100 g 100g
30006378 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135856 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT790700250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 461-82-5
Formula molecolare C7 H6 F3 N O
Molecular Weight (g/mol) 177.12
Sinonimo 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, p-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
Peso formulazione 177.0401