Learn More
4-(Trifluoromethoxy)anisole, 98+%
Codice prodotto. 11448627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448627 25 g 25g
11438627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11448627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19746.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 710-18-9 | C8H7F3O2 | 192.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 710-18-9
Formula molecolare C8H7F3O2
Molecular Weight (g/mol) 192.137
Numero MDL MFCD00216942
InChI Key NOAFZIOGGDPYKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy anisole, 4-trifluoromethoxyanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy, 4-methoxy trifluoromethoxy benzene, hydroquinone methyl trifluoromethyl ether, trifluoro 4-methoxyphenoxy methane, pubchem3570, acmc-1bcz3
PubChem CID 2724973
IUPAC Name 1-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)anisole
Densità 1.272
Punti di ebollizione 163°C to 165°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.432
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2556809
Peso formulazione 192.14
Percent Purity ≥98%