Learn More
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 96%
Codice prodotto. 11483424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483424 25 g 25g
11473424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483424 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10671.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 659-28-9 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 659-28-9
Formula molecolare C8H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 190.121
Numero MDL MFCD00041530
InChI Key XQNVDQZWOBPLQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy benzaldehyde, p-trifluoromethoxybenzaldehyde, p-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisaldehyde, pubchem1471, acmc-209nsx
PubChem CID 69573
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4- (Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Densità 1.331
Punti di ebollizione 93°C (27 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.458
Quantità 25 g
Beilstein 1949135
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 96%