Learn More
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10551701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551701 10 g Bottiglia in vetro 10g
10279253 1 g Bottiglia in vetro 1g
10549443 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10551701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 293500100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 659-28-9 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 659-28-9
Formula molecolare C8H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 190.12
Numero MDL MFCD00041530
InChI Key XQNVDQZWOBPLQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy benzaldehyde, p-trifluoromethoxybenzaldehyde, p-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisaldehyde, pubchem1471, acmc-209nsx
PubChem CID 69573
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Green-Yellow
Densità 1.3300g/mL
Punti di ebollizione 80°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3OC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.459
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.33
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.