Learn More
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11442837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442837 25 g 25g
11422837 1 g 1g
11432837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11442837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15467.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 94108-56-2 | C7H4ClF3O3S | 260.611 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94108-56-2
Formula molecolare C7H4ClF3O3S
Molecular Weight (g/mol) 260.611
Numero MDL MFCD00042408
InChI Key UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 4-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride, 4-trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzensulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 523102
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Densità 1.536
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.48
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 7641524
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 260.62
Percent Purity 98%