Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%
Codice prodotto. 10572091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10572091
Marca: Thermo Scientific Acros 306040010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 828-27-3 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 828-27-3
Formula molecolare C7H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 178.11
Numero MDL MFCD00040988
InChI Key WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown
Densità 1.3700g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3OC6H4OH
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4480
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.37
Peso formulazione 178.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid