Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%
Codice prodotto. 10771735 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10771735 5 g Bottiglia in vetro 5g
10572091 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10771735 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 306040050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 828-27-3 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 828-27-3
Formula molecolare C7H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 178.11
Numero MDL MFCD00040988
InChI Key WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown
Densità 1.3700g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3OC6H4OH
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4480
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.37
Peso formulazione 178.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid