Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11470603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470603 25 g 25g
11450603 1 g 1g
11460603 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470603 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12695.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 828-27-3
Formula molecolare C7H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 178.11
Numero MDL MFCD00040988
InChI Key WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)phenol
Punto di fusione 17°C to 18°C
Densità 1.375
Punti di ebollizione 91°C to 92°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C (186°F)
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1945934
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 178.11
Percent Purity 98%