Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethoxy)phenol |
| CAS | 828-27-3 |
| Formula molecolare | C7H5F3O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | p-(Trifluoromethoxy)phenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H |
| SMILES | Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC Name | 4-(trifluoromethoxy)phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.11 |
| Peso formulazione | 178.0242 |