Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenol, TRC
Codice prodotto. 30456263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456263 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456263 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7908855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS 828-27-3
Formula molecolare C7H5F3O2
Quantità 5 g
Sinonimo p-(Trifluoromethoxy)phenol
InChI Formula InChI=1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
SMILES Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)phenol
Molecular Weight (g/mol) 178.11
Peso formulazione 178.0242