Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10295504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10295504 10 g 10g
10235464 1 g 1g
10001924 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10295504 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01053EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Identificatori chimici
CAS 35037-73-1
Formula molecolare C8H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.12
Numero MDL MFCD00035702
InChI Key LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
IUPAC Name 1-isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
CAS min. % 97.0
Densità 1.34g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CF3OC6H4NCO
Quantità 10 g
Peso formulazione 203.12
Percent Purity 97%