Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Densità | 1.3500g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula lineare | CF3OC6H4NCS |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate |
| Peso formulazione | 219.19 |
| Percent Purity | 97% |