Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 15431029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431029 5 g 5g
15421029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15431029 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64013.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64285-95-6 | C8H4F3NOS | 219.181 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64285-95-6
Formula molecolare C8H4F3NOS
Molecular Weight (g/mol) 219.181
Numero MDL MFCD00042412
InChI Key JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
IUPAC Name 1-isothiocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Colore Colorless
Densità 1.35 g/mL
Punti di ebollizione 215°C to 218°C (literature)
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Indice di rifrazione 1.541
Quantità 5 g
Numero UN UN1760
Beilstein 2723939
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Peso formulazione 219.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid